
Molybdeenzuur ≥85% (MoO₃ basis) ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:7782-91-4
:
Formule:H₂MoO₄
MDL-nummer:MFCD00036287
Merck index:13,06262
Kokend Pt:∼300 °C (1013 hPa)
Smelten Pt:300 °C
Dichtheid:3,1
:161.95 g/mol
EINECS:231-970-5
:GHS07
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Gerelateerde informatie
Frequently Bought Together