Order Entry
Netherlands
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%

Giftig
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
Certificates
3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%

2 Opties Hieronder Beschikbaar

Product Details & Documents
Synoniemen:  (±) Anabasine, 2-Pyridin-3-ylpiperidine
  • CAS-nummer:13078-04-1
  • Formule:C₁₀H₁₄N₂
  • MDL-nummer:MFCD00006370
  • Molecular Weight:162.236 g/mol
  • Kokend Pt:270…272 °C (760 mmHg)
  • Smelten Pt:9 °C
  • Dichtheid:1.046 g/cm³
  • Flits Pt:93 °C
  • Temperatuur bij opslag:Freezer
  • UN:3140
  • ADR:6.1,II
Specifications for Product Family

Specificatie testresultaten

  • Appearance:
    Clear colorless to yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • GC:
    ≥96.0 %
Product Family Options

Productinformatie

  • Pack type
    Pk
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle
    1 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 241,00 €
    241,00 €
    1 * 1 g
       241,00 €

  • Glass bottle
    5 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 726,00 €
    726,00 €
    1 * 5 g
       726,00 €