

Tungsten carbide cobalt ≥99% (metals basis)
Catalog # 22955.30
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specificaties
- Pk:250 g
- Seq:3545
Specificaties
Over dit artikel
:
Temperatuur bij opslag:Ambient
UN:3178
ADR:4.1,III
:GHS08
:GHS02
CAS-nummer:12774-15-1
Formule:WC:Co; 94:6 %
MDL-nummer:MFCD00064847