
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% in aqueous solution
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:3811-73-2
:
Formule:C₅H₄NNaOS
MDL-nummer:MFCD01941547
:149.15 g/mol
Merck index:14,7994
Dichtheid:1.238
EINECS:223-296-5
:GHS07
Temperatuur bij opslag:Ambient
Frequently Bought Together