ContactUsLinkComponent
Starrer Transportbehälter komplett aus Edelstahl (X5CrNi1810) für den Transport von verschmutztem medizinischem Material. Entspricht EN ISO 11607-1 und EN 868-8, konform 93/42/EEC – Klasse I. Luftdichter Deckel mit Silikondichtung, hermetisch geschlo 1 * 1 items
Catalog # KOEH7-8180
Starrer Transportbehälter komplett aus Edelstahl (X5CrNi1810) für den Transport von verschmutztem medizinischem Material. Entspricht EN ISO 11607-1 und EN 868-8, konform 93/42/EEC – Klasse I. Luftdichter Deckel mit Silikondichtung, hermetisch geschlo 1 * 1 items
Catalog # KOEH7-8180
Frequently Bought Together