£0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Northern Ireland
ContactUsLinkComponent
50 mm Ø, borosilicate glass D 263 M, thickness No. 1.5 (0.16-0.19 mm), CE marked, 100 pcs./cardboard box, 1000 pcs./carton, MARIENFELD SUPERIOR 1 * 1.000 items
MARI0112750
:
MARIENFELD
50 mm Ø, borosilicate glass D 263 M, thickness No. 1.5 (0.16-0.19 mm), CE marked, 100 pcs./cardboard box, 1000 pcs./carton, MARIENFELD SUPERIOR 1 * 1.000 items
MARI0112750
:
MARIENFELD
Frequently Bought Together
Tourniquets
: TERUMO
Hypodermic syringes
: TERUMO
Laborflaschen 2000ml mit 2 Oliven, 10 ST, Boro3.3, 2 Oliven 9mm jeweils unten und oben auf einer Seite, mit Integritätsprüfung (Druckprüfung unter Wasser), Chargenkennzeichnung der Flasche, mit Chargenzertifikat (Nur für Novartis) 1 * 10 items
: FISCHER LABORTECHNIK
MICROSCOPE COVER GLASSES 56X76 MM 1 * 1.000 items
: MARIENFELD
Mega tissue processing cassettes
: DELTALAB
Tissue processing/embedding cassettes, Slimsette®, M511
: Simport Scientific
Cassette, PM Slotted, 1000/bx with loos 1 * 1.000 items
: Epredia
NYLON BIOPSY BAGS MEDIUM 1 * 1.000 items
: Epredia
SUPERFLO™ Histology Cassettes, One-Piece Moulded
: Simport Scientific