Orders LinkContactUsLinkComponent
Lithium hydroxide monohydrate 98%
Bottle, 100 g
  APOSIN2340-100G
Lithium hydroxide monohydrate 98%
  APOSIN2340-100G
 :  1310-66-3
Lithium hydroxide monohydrate 98%
Bottle, 100 g
 :  1310-66-3
£59.00
1 * 100 g
  •  :1310-66-3
  •  :LiOH·1H₂O
  •  :MFCD00149772
  •  :41.96 g/mol
  •  :924 °C
  •  :462 °C
  •  :1,51 g/cm³ (25 °C)
  •  :Ambient
  •  :215-183-4
  •  :2680
  •  :8,II
  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    100 g