ContactUsLinkComponent
Reaktor 5ml für die Peptidsynthese, aus PP, mit Stempel und Fritte, Fritte aus PE, Porengröße 25µm, termperaturbeständig bis +90°C, Säulenausgang: Luer (männlich) 1 * 100 items
Catalog # ROTH7927.1
Supplier:  Roth Carl
Reaktor 5ml für die Peptidsynthese, aus PP, mit Stempel und Fritte, Fritte aus PE, Porengröße 25µm, termperaturbeständig bis +90°C, Säulenausgang: Luer (männlich) 1 * 100 items
Catalog # ROTH7927.1
Supplier:  Roth Carl
Frequently Bought Together