ContactUsLinkComponent
TLD 1 l, Syndet auf Basis hautverträglicher Tenside hautschonend, gut reinigend farbstoff-, parfüm- und wollwachsfrei mit Allantoin zum Schutz der Haut vor Reizungen pH-hautneutral 1 * 6 items
Catalog # SCUE114012
Supplier:  SCHUELKE MAYR
TLD 1 l, Syndet auf Basis hautverträglicher Tenside hautschonend, gut reinigend farbstoff-, parfüm- und wollwachsfrei mit Allantoin zum Schutz der Haut vor Reizungen pH-hautneutral 1 * 6 items
Catalog # SCUE114012
Supplier:  SCHUELKE MAYR
Frequently Bought Together