ContactUsLinkComponent
HWS-Gleitring-Rührverschluss, neue Form, Körper und Rührwellenaufnahme aus PEEK medienberührte O-Ring-Dichtungen aus Perfluor (/Kalrez o.ä.) Gleitlagerdichtung aus Viton für Wellen- 16 mm, mit Adapter NS 45/40 1 * 1 items
Catalog # HWSA3792645P
Supplier:  HWS LABORTECHNIK
HWS-Gleitring-Rührverschluss, neue Form, Körper und Rührwellenaufnahme aus PEEK medienberührte O-Ring-Dichtungen aus Perfluor (/Kalrez o.ä.) Gleitlagerdichtung aus Viton für Wellen- 16 mm, mit Adapter NS 45/40 1 * 1 items
Catalog # HWSA3792645P
Supplier:  HWS LABORTECHNIK
Frequently Bought Together