£0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Northern Ireland
ContactUsLinkComponent
2-Chlorostyrene
2-Chlorostyrene
2-Chlorostyrene
MOLE64920222-5G
:
Molekula
:
2-Chlorostyrene
MOLE64920222-5G
:
Molekula
:
Pack type:
Glass bottle for solids
Pk:
5 g
Seq:
3173
:
:
138.6 g/mol
:
188,7 °C (1013 hPa)
:
–63,2 °C
:
1,10001 g/cm³ (20 °C)
:
218-026-8
:
2039-87-4
:
C₈H₇Cl
:
MFCD00000567