ContactUsLinkComponent
SurePac™ Bio 550 SEC MDi™ Size Exclusion Chromatography Columns
SurePac™ Bio 550 SEC MDi™ Size Exclusion Chromatography Columns
Certificates
SurePac™ Bio 550 SEC MDi™ Size Exclusion Chromatography Columns
Specifications
  • Catalog No:
  • HYPE43903-154631
  • HYPE43903-152131
  • HYPE43903-157831
  • HYPE43903-037831
  • HYPE43903-034631
  • HYPE43903-032131
  • Max. pressure:
  • 241 bar
  • 241 bar
  • 241 bar
  • 241 bar
  • 241 bar
  • 241 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Temperature limit:
  • 20...60 °C
  • 20...60 °C
  • 20...60 °C
  • 20...60 °C
  • 20...60 °C
  • 20...60 °C