ContactUsLinkComponent
Centrifugal concentrators, Vivacon® 2
Centrifugal concentrators, Vivacon® 2
Supplier:  Sartorius
Certificates
undefined
Centrifugal concentrators, Vivacon® 2
Supplier:  Sartorius
Specifications
  • Catalog No:
  • 518-0021
  • 518-0019
  • 518-0015
  • 518-0013
  • 518-0017
  • Filtration area:
  • 0,95 cm²
  • 0,95 cm²
  • 0,95 cm²
  • 0,95 cm²
  • 0,95 cm²
  • Dead volume:
  • 10 µl
  • 10 µl
  • 10 µl
  • 10 µl
  • 10 µl
  • Ø×H:
  • 16×115/125 mm
  • 16×115/125 mm
  • 16×115/125 mm
  • 16×115/125 mm
  • 16×115/125 mm