Order Entry
Northern Ireland
ContactUsLinkComponent
 
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 04-005
 :  Ansell
 
undefined
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 04-005
 :  Ansell

 

  • Catalog No:
  • ANSE04-005/11
  • ANSE04-005/10
  • ANSE04-005/9
  • ANSE04-005/8
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Latex / latex-free:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Material:
  • PVC/nitrile
  • PVC/nitrile
  • PVC/nitrile
  • PVC/nitrile
  • Finish:
  • Foam finish
  • Foam finish
  • Foam finish
  • Foam finish
  • Gauge:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Cuff style:
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLMPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (4131A)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLMPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (4131A)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLMPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (4131A)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLMPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (4131A)
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +

 

Frequently Bought Together