£0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Northern Ireland
ContactUsLinkComponent
Calcium carbonate
Calcium carbonate 99.99%
Calcium carbonate 99.99%
APOSIN1381-25G
:
Apollo Scientific
:
Calcium carbonate 99.99%
APOSIN1381-25G
:
Apollo Scientific
:
Pack type:
Bottle
Pk:
25 g
Seq:
3308
:
:
100.09 g/mol
:
800 °C (dec.)
:
2,93 g/cm³ (25 °C)
:
207-439-9
:
GHS07
:
Ambient
:
471-34-1
:
CaCO₃
:
MFCD00010906