ContactUsLinkComponent
1-(Bromomethyl)naphthalene 98%
  H64116.14
 :  
1-(Bromomethyl)naphthalene 98%
  H64116.14
 :  
  • Pk:
    25 g
  • Seq:
    3308
 :3163-27-7
 :
 :C₁₁H₉Br
 :MFCD00010804
 :221.10 g/mol
 :213 °C (100 mmHg)
 :1,44
 :8,II
 :GHS05