ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, nitrile, AdvanTech 519
Cleanroom gloves, nitrile, AdvanTech 519
Supplier:  MAPA
New Product
Certificates
undefined
Cleanroom gloves, nitrile, AdvanTech 519
Supplier:  MAPA
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-4903
  • 112-4907
  • 112-4904
  • 112-4905
  • MAPA34519019
  • Model:
  • AdvanTech 519
  • AdvanTech 519
  • AdvanTech 519
  • AdvanTech 519
  • AdvanTech 519
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Cleanroom class:
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • Finish:
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Cuff style:
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (2001X), EN ISO 374-1 Type B (JOT), EN ISO 374-5
  • EN 388:2016 (2001X), EN ISO 374-1 Type B (JOT), EN ISO 374-5
  • EN 388:2016 (2001X), EN ISO 374-1 Type B (JOT), EN ISO 374-5
  • EN 388:2016 (2001X), EN ISO 374-1 Type B (JOT), EN ISO 374-5
  • EN 388:2016 (2001X), EN ISO 374-1 Type B (JOT), EN ISO 374-5