ContactUsLinkComponent
SPE columns, CHROMABOND® SB
SPE columns, CHROMABOND® SB
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
undefined
SPE columns, CHROMABOND® SB
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • MANA730323
  • MANA730322
  • MANA730426
  • MANA730079
  • MANA730078
  • MANA731836
  • MANA731835
  • MANA738101.100M
  • MANA730079.250
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g