Masterflex® Ball valve, 2-way right angled, 1/4" NPT(F); PVC with EPDM seals
Catálogo # MFLX01378-48
Proveedor: VWR International
Acerca de este artículo
Nonmetallic wetted parts ideal for water and mild aqueous solutions.
- Maximum pressure: 125 psi (8.6 bar)
- Maximum temperature: 140 °F (60 °C)
Ball valves are designed primarily for on/off service.
- Tipo de conexión:NPT(F)
- Tamaño del puerto:0.25 NPT(F)
- Presión máx.:125 psi
- Max. temperature:60 °C (140 °F)
- Descripción:Ball valve, 2-way right angled, 1/4" NPT(F); PVC with EPDM seals
- Environmentally Preferable:
- Modelo:01378-48
- Wetted materials:PVC
- Garantía:6 Months
- Orifice:11.0998 mm (0.437")
- Referencia:MFLX01378-48
- Cv:7
- Inlet Port:¼" NPT(F)
- Outlet Port:¼" NPT(F)