Saltar a Encabezado
Saltar a Contenido principal
Saltar a Pie de página
Avanzado
Avanzado
SDS
Certificados
Estructura química
Datos del fabricante
0
$0.00
Order Entry
Iniciar sesión
/
Registrarse
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Entrada de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Cesta
Mexico
Entrada de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Cesta
ContactUsLinkComponent
[EN]FLOWCONTROLR GASMASS 1SLPM AIR
Catálogo # MFLX61138-24
Proveedor:
ALICAT SCIENTIFIC INC
Ampliar imagen
[EN]FLOWCONTROLR GASMASS 1SLPM AIR
Catálogo # MFLX61138-24
Proveedor:
ALICAT SCIENTIFIC INC
Número de proveedor:
CO-MCS-1SLPM-D/5M 5IN GAS AIR TOT
Frequently Bought Together
VWR® Disposable Petri Dishes
Proveedor: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Proveedor: VWR International
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
Proveedor: VWR International
VWR® Universal Pipette Tips
Proveedor: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Proveedor: BDH