ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ball Valve, PTFE, 1/2" NPT(F); 1/Each
Masterflex® Ball Valve, PTFE, 1/2" NPT(F); 1/Each
Catálogo # MFLX98514-01
undefined
Masterflex® Ball Valve, PTFE, 1/2" NPT(F); 1/Each
Catálogo # MFLX98514-01
Número de proveedor:  TA-BV-8-8P
Acerca de este artículo
PTFE wetted parts allow for maximum chemical resistance.
  • Bidirectional 1/4-turn from OFF to ON
  • PTFE and polypropylene (PP) body construction
  • Perfect for use in harsh environments
These Masterflex® PTFE ball valves are ideal for use in semiconductor or pharmaceutical manufacturing and chemical processing.
  • Tipo de conexión:
    NPT(F)
  • Tamaño del puerto:
    0.5 NPT(F)
  • Presión máx.:
    5.5 bar (80 psi)
  • Max. temperature:
    70 °C (158 °F)
  • Descripción:
    PTFE Ball Valve, 1/2" NPT(F)
  • Environmentally Preferable:
  • Modelo:
    98514-01
  • Wetted materials:
    PTFE
  • Garantía:
    1 year
  • Referencia:
    MFLX98514-01
  • Cv:
    6
  • Inlet Port:
    ½" NPT(F)
  • Outlet Port:
    ½" NPT(F)