ContactUsLinkComponent
PVDF manifold, 6 port 3/8" NPT(F) inlet, 1/4" NPT(F) outlet
PVDF manifold, 6 port 3/8" NPT(F) inlet, 1/4" NPT(F) outlet
Catálogo # MFLX31523-45
Proveedor:  DYNAMIC MACHINING
undefined
PVDF manifold, 6 port 3/8" NPT(F) inlet, 1/4" NPT(F) outlet
Catálogo # MFLX31523-45
Proveedor:  DYNAMIC MACHINING
Número de proveedor:  KY06M125
Acerca de este artículo
Come in a variety of configurations—choose the number of ports and connections to suit your needs!
  • Constructed of durable PVDF
Constructed of durable PVDF for your applications requiring excellent chemical compatibly.
  • Presión máx.:
    150 psi
  • No. of outlets:
    6
  • Descripción:
    PVDF manifold, 6 port 3/8" NPT(F) inlet, 1/4" NPT(F) outlet
  • Altura:
    31.8 mm
  • Longitud:
    14.93 cm
  • Matriz:
    PVDF
  • Environmentally Preferable:
  • Inlet NPT(F):
    0.375"
  • Mounting hole:
    0.2"
  • Outlet NPT(F):
    0.25"
  • Min. temperature:
    –54 °C (–65 °F)
  • Max. temperature:
    110 °C (230 °F)
  • Garantía:
    Out of box
  • Referencia:
    MFLX31523-45
  • Anchura:
    3.18 cm