ContactUsLinkComponent
Polypropylene manifold; 10 outlets; 1/4" inlet NPT(F)
Polypropylene manifold; 10 outlets; 1/4" inlet NPT(F)
Catálogo # MFLX31522-25
Proveedor:  DYNAMIC MACHINING
undefined
Polypropylene manifold; 10 outlets; 1/4" inlet NPT(F)
Catálogo # MFLX31522-25
Proveedor:  DYNAMIC MACHINING
Número de proveedor:  PN10M100
Acerca de este artículo
Expand your flow and line capacity.
  • Constructed of durable Polypropylene
Come in a variety of configurations—choose the number of ports and connections to suit your needs!
  • Presión máx.:
    150 psi
  • No. of outlets:
    10
  • Descripción:
    Polypropylene manifold; 10 outlets; 1/4" inlet NPT(F)
  • Altura:
    25.4 mm
  • Longitud:
    19.69 cm
  • Matriz:
    PP
  • Environmentally Preferable:
  • Inlet NPT(F):
    0.25"
  • Mounting hole:
    0.17"
  • Outlet NPT(F):
    0.125"
  • Min. temperature:
    0 °C (32 °F)
  • Max. temperature:
    99 °C (210 °F)
  • Garantía:
    Out of box
  • Referencia:
    MFLX31522-25
  • Anchura:
    2.54 cm
Frequently Bought Together