ContactUsLinkComponent
PTFE Manifold; 10 Outlets; 3/8" Inlet NPT(F)
PTFE Manifold; 10 Outlets; 3/8" Inlet NPT(F)
Catálogo # MFLX31521-27
Proveedor:  DYNAMIC MACHINING
undefined
PTFE Manifold; 10 Outlets; 3/8" Inlet NPT(F)
Catálogo # MFLX31521-27
Proveedor:  DYNAMIC MACHINING
Número de proveedor:  TE10M125
Acerca de este artículo
Chemically-inert PTFE handles some of your most aggressive chemical solutions.
  • Constructed of durable PTFE
Come in a variety of configurations—choose the number of ports and connections to suit your needs!
  • Presión máx.:
    120 psi
  • No. of outlets:
    10
  • Descripción:
    PTFE Manifold; 10 Outlets; 3/8" Inlet NPT(F)
  • Altura:
    31.8 mm
  • Longitud:
    23.81 cm
  • Matriz:
    PTFE
  • Environmentally Preferable:
  • Inlet NPT(F):
    0.375"
  • Mounting hole:
    0.2"
  • Outlet NPT(F):
    0.25"
  • Min. temperature:
    –129 °C (–200 °F)
  • Max. temperature:
    150 °C (300 °F)
  • Garantía:
    Out of box
  • Referencia:
    MFLX31521-27
  • Anchura:
    3.18 cm