Masterflex® Ball valve, 2-way right angled, EPDM, 3/8" NPT(F) x 3/8" NPT(M)
Catálogo # MFLX01379-24
Proveedor: SPECIALTY MFG CO
Acerca de este artículo
Nonmetallic wetted parts ideal for water and mild aqueous solutions.
- Maximum pressure: 125 psi (8.6 bar)
- Maximum temperature: 140 °F (60 °C)
Ball valves are designed primarily for on/off service.
- Tipo de conexión:NPT(F) x NPT(M)
- Tamaño del puerto:0.375 NPT(F)
- Max. temperature:60 °C (140 °F)
- Descripción:Ball valve, 2-way right angled, EPDM, 3/8" NPT(F) x 3/8" NPT(M)
- Environmentally Preferable:
- Modelo:01379-24
- Wetted materials:PVC
- Orifice:11.0998 mm (0.437")
- Referencia:MFLX01379-24
- Cv:7
- Inlet Port:⅜" NPT(F)
- Outlet Port:⅜" NPT(M)