ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ball Valve, 2-Way Right Angled, 1/4" NPT(M) x 1/4" ID, PVC with EPDM Seal
Masterflex® Ball Valve, 2-Way Right Angled, 1/4" NPT(M) x 1/4" ID, PVC with EPDM Seal
Catálogo # MFLX01378-60
Proveedor:  SPECIALTY MFG CO
undefined
Masterflex® Ball Valve, 2-Way Right Angled, 1/4" NPT(M) x 1/4" ID, PVC with EPDM Seal
Catálogo # MFLX01378-60
Proveedor:  SPECIALTY MFG CO
Número de proveedor:  PVC-657-4M4B-E
Acerca de este artículo
Nonmetallic wetted parts ideal for water and mild aqueous solutions.
  • Maximum pressure: 125 psi (8.6 bar)
  • Maximum temperature: 140 °F (60 °C)
Ball valves are designed primarily for on/off service.
  • Tipo de conexión:
    NPT(M) x Barbed
  • Presión máx.:
    125 psi
  • Max. temperature:
    60 °C (140 °F)
  • Descripción:
    Ball valve, 2-way right angled, 1/4" NPT(M) x 1/4" barb, PVC with EPDM seals
  • Environmentally Preferable:
  • Modelo:
    01378-60
  • Wetted materials:
    PVC
  • Ø interno del tubo:
    0.25"
  • Garantía:
    6 Months
  • Orifice:
    11.0998 mm (0.437")
  • Referencia:
    MFLX01378-60
  • Cv:
    7
  • Inlet Port:
    ¼" NPT(M)
  • Outlet Port:
    ¼" barb