ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ball valve, 3-way, 1/4" NPT(F) - PVC (0.25 in )
Masterflex® Ball valve, 3-way, 1/4" NPT(F) - PVC (0.25 in )
Catálogo # MFLX01377-62
Proveedor:  SPECIALTY MFG CO
undefined
Masterflex® Ball valve, 3-way, 1/4" NPT(F) - PVC (0.25 in )
Catálogo # MFLX01377-62
Proveedor:  SPECIALTY MFG CO
Número de proveedor:  PVC-326-4F4F4F-F
Acerca de este artículo
Nonmetallic wetted parts ideal for water and mild aqueous solutions.
  • Maximum pressure: 125 psi (8.6 bar)
  • Maximum temperature: 140 °F (60 °C)
Ball valves are designed primarily for on/off service.
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications.
  • Tipo de conexión:
    NPT(F)
  • Tamaño del puerto:
    0.25 NPT(F)
  • Presión máx.:
    125 psi
  • Max. temperature:
    60 °C (140 °F)
  • Descripción:
    Ball valve, 3-way, 1/4" NPT(F) - PVC (0,25 in )
  • Environmentally Preferable:
  • Modelo:
    01377-62
  • Wetted materials:
    PVC
  • Garantía:
    6 Months
  • Orifice:
    7.1374 mm (0.281")
  • Referencia:
    MFLX01377-62
  • Cv:
    2
  • Inlet Port:
    ¼" NPT(F)
  • Outlet Port:
    ¼" NPT(F)