Saltar a Encabezado
Saltar a Contenido principal
Saltar a Pie de página
Avanzado
Avanzado
SDS
Certificados
Estructura química
Datos del fabricante
0
$0.00
Order Entry
Iniciar sesión
/
Registrarse
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
Mexico
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
ContactUsLinkComponent
MANGO ESPUMA CONSTIX REDONDA NYLON 2.6IN
Catálogo # 85016-234
Proveedor:
CONTEC, INC. MX
Ampliar imagen
MANGO ESPUMA CONSTIX REDONDA NYLON 2.6IN
Catálogo # 85016-234
Proveedor:
CONTEC, INC. MX
Número de proveedor:
SF-9
Frequently Bought Together
VWR® Disposable Serological Pipettes
Proveedor: VWR International
VWR® Disposable Petri Dishes
Proveedor: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Proveedor: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Proveedor: BDH
VWR® Universal Pipette Tips
Proveedor: VWR International