Saltar a Encabezado
Saltar a Contenido principal
Saltar a Pie de página
Avanzado
Avanzado
SDS
Certificados
Estructura química
Datos del fabricante
0
$0.00
Order Entry
Iniciar sesión
/
Registrarse
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
Mexico
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
ContactUsLinkComponent
TUBO EDTA PLH 13X75 3.0 PLBL LAV
Catálogo # 85016-210
Proveedor:
BECTON DICKINSON DE MEXICO, S. MX
Ampliar imagen
TUBO EDTA PLH 13X75 3.0 PLBL LAV
Catálogo # 85016-210
Proveedor:
BECTON DICKINSON DE MEXICO, S. MX
Número de proveedor:
367856
Frequently Bought Together
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
Proveedor: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Proveedor: BDH
VWR® Universal Pipette Tips
Proveedor: VWR International
VWR® Microcentrifuge Tubes, Polypropylene
Proveedor: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Proveedor: VWR International
VWR® Disposable Petri Dishes
Proveedor: VWR International