Saltar a Encabezado
Saltar a Contenido principal
Saltar a Pie de página
Avanzado
Avanzado
SDS
Certificados
Estructura química
Datos del fabricante
0
$0.00
Order Entry
Iniciar sesión
/
Registrarse
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
Mexico
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
ContactUsLinkComponent
REEMPLAZO CONJUNTO ENLACES FUSIBLE 29988
Catálogo # 85016-114
Proveedor:
GRAINGER,S.A. DE C.V. MX
Ampliar imagen
REEMPLAZO CONJUNTO ENLACES FUSIBLE 29988
Catálogo # 85016-114
Proveedor:
GRAINGER,S.A. DE C.V. MX
Número de proveedor:
13M451
Frequently Bought Together
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Proveedor: BDH
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
Proveedor: VWR International
VWR® Universal Pipette Tips
Proveedor: VWR International
VWR® Microcentrifuge Tubes, Polypropylene
Proveedor: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Proveedor: VWR International
VWR® Disposable Petri Dishes
Proveedor: VWR International