Saltar a Encabezado
Saltar a Contenido principal
Saltar a Pie de página
Avanzado
Avanzado
SDS
Certificados
Estructura química
Datos del fabricante
0
$0.00
Order Entry
Iniciar sesión
/
Registrarse
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Entrada de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Cesta
Mexico
Entrada de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Cesta
ContactUsLinkComponent
NN-DIMETHYLFORMAMIDE ANHYDROUS 99.8%
Catalog # 85016-000
Supplier:
SIGMA ALDRICH QUIMICA,S DE RL MX
Expand image
NN-DIMETHYLFORMAMIDE ANHYDROUS 99.8%
Catalog # 85016-000
Supplier:
SIGMA ALDRICH QUIMICA,S DE RL MX
Supplier Number:
227056-2L
Frequently Bought Together
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Supplier: BDH
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
Supplier: VWR International
VWR® Disposable Petri Dishes
Supplier: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Supplier: VWR International
VWR® Universal Pipette Tips
Supplier: VWR International
VWR® Microcentrifuge Tubes, Polypropylene
Supplier: VWR International