Saltar a Encabezado
Saltar a Contenido principal
Saltar a Pie de página
Avanzado
Avanzado
SDS
Certificados
Estructura química
Datos del fabricante
0
$0.00
Order Entry
Iniciar sesión
/
Registrarse
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Entrada de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Cesta
Mexico
Entrada de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Cesta
ContactUsLinkComponent
ACS DE 98.5% HEXANO MEZCLA ISOMEROS
Catalog # 85015-426
Supplier:
AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS MX
Expand image
ACS DE 98.5% HEXANO MEZCLA ISOMEROS
Catalog # 85015-426
Supplier:
AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS MX
Supplier Number:
9309-07
Frequently Bought Together
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
Supplier: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Supplier: BDH
VWR® Disposable Petri Dishes
Supplier: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Supplier: VWR International
VWR® Universal Pipette Tips
Supplier: VWR International
VWR® Microcentrifuge Tubes, Polypropylene
Supplier: VWR International