Saltar a Encabezado
Saltar a Contenido principal
Saltar a Pie de página
Avanzado
Avanzado
SDS
Certificados
Estructura química
Datos del fabricante
0
$0.00
Order Entry
Iniciar sesión
/
Registrarse
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
Mexico
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
ContactUsLinkComponent
TUBO TAPA TORNILLO. ESTERIL 2.0 ML
Catálogo # 85015-112
Proveedor:
MOLECULAR BIOPRODUCTS INC MX
Ampliar imagen
TUBO TAPA TORNILLO. ESTERIL 2.0 ML
Catálogo # 85015-112
Proveedor:
MOLECULAR BIOPRODUCTS INC MX
Número de proveedor:
3463NK
Frequently Bought Together
VWR® Disposable Serological Pipettes
Proveedor: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Proveedor: BDH
VWR® Universal Pipette Tips
Proveedor: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Proveedor: VWR International
VWR® Disposable Petri Dishes
Proveedor: VWR International