Saltar a Encabezado
Saltar a Contenido principal
Saltar a Pie de página
Avanzado
Avanzado
SDS
Certificados
Estructura química
Datos del fabricante
0
$0.00
Order Entry
Iniciar sesión
/
Registrarse
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Entrada de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Cesta
Mexico
Entrada de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Cesta
ContactUsLinkComponent
SOLUCION BUFFER PH 7 500 ML
Catálogo # 85015-000
Proveedor:
MAS INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. MX
Ampliar imagen
SOLUCION BUFFER PH 7 500 ML
Catálogo # 85015-000
Proveedor:
MAS INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. MX
Número de proveedor:
62307110
Frequently Bought Together
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
Proveedor: VWR International
VWR® Disposable Petri Dishes
Proveedor: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Proveedor: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Proveedor: BDH
VWR® Universal Pipette Tips
Proveedor: VWR International