Saltar a Encabezado
Saltar a Contenido principal
Saltar a Pie de página
Avanzado
Avanzado
SDS
Certificados
Estructura química
Datos del fabricante
0
$0.00
Order Entry
Iniciar sesión
/
Registrarse
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
Mexico
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
ContactUsLinkComponent
QUILTEC I POLYESTER MOP HEADS STERILE
Catálogo # 85014-472
Proveedor:
CONTEC, INC. MX
Certificados
Ampliar imagen
QUILTEC I POLYESTER MOP HEADS STERILE
Catálogo # 85014-472
Proveedor:
CONTEC, INC. MX
Número de proveedor:
MHQT0150
Certificados
Información relacionada
Documentación
CONTMHQT0150_022691.pdf
Documentación
Frequently Bought Together
VWR® Disposable Serological Pipettes
Proveedor: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Proveedor: VWR International
VWR® Disposable Petri Dishes
Proveedor: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Proveedor: BDH
VWR® Universal Pipette Tips
Proveedor: VWR International