Saltar a Encabezado
Saltar a Contenido principal
Saltar a Pie de página
Avanzado
Avanzado
SDS
Certificados
Estructura química
Datos del fabricante
0
$0.00
Order Entry
Iniciar sesión
/
Registrarse
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Entrada de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Cesta
Mexico
Entrada de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Cesta
ContactUsLinkComponent
VIAL CLARO 2ML P/ SUERO S/ TAPA CJ/1440
Catálogo # 85013-066
Proveedor:
DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Ampliar imagen
VIAL CLARO 2ML P/ SUERO S/ TAPA CJ/1440
Catálogo # 85013-066
Proveedor:
DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Número de proveedor:
62113D-2
Frequently Bought Together
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
Proveedor: VWR International
VWR® Universal Pipette Tips
Proveedor: VWR International
VWR® Microcentrifuge Tubes, Polypropylene
Proveedor: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Proveedor: BDH
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Proveedor: VWR International
VWR® Disposable Petri Dishes
Proveedor: VWR International