Saltar a Encabezado
Saltar a Contenido principal
Saltar a Pie de página
Avanzado
Avanzado
SDS
Certificados
Estructura química
Datos del fabricante
0
$0.00
Order Entry
Iniciar sesión
/
Registrarse
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
Mexico
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
ContactUsLinkComponent
FILTRO D/CARBON P/CAMPANA
Catálogo # 85013-056
Proveedor:
LABCONCO CORPORATION MX
Ampliar imagen
FILTRO D/CARBON P/CAMPANA
Catálogo # 85013-056
Proveedor:
LABCONCO CORPORATION MX
Número de proveedor:
5065300
Frequently Bought Together
VWR® Disposable Serological Pipettes
Proveedor: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Proveedor: BDH
VWR® Disposable Petri Dishes
Proveedor: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Proveedor: VWR International
VWR® Universal Pipette Tips
Proveedor: VWR International