Saltar a Encabezado
Saltar a Contenido principal
Saltar a Pie de página
Avanzado
Avanzado
SDS
Certificados
Estructura química
Datos del fabricante
0
$0.00
Order Entry
Iniciar sesión
/
Registrarse
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
Mexico
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
ContactUsLinkComponent
METANOL HPLC GC UV-VIS
Catálogo # 85012-044
Proveedor:
TEDIA
Ampliar imagen
METANOL HPLC GC UV-VIS
Catálogo # 85012-044
Proveedor:
TEDIA
Número de proveedor:
BDH6032-4
Frequently Bought Together
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Proveedor: BDH
VWR® Disposable Petri Dishes
Proveedor: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Proveedor: VWR International
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
Proveedor: VWR International
VWR® Universal Pipette Tips
Proveedor: VWR International
VWR® Microcentrifuge Tubes, Polypropylene
Proveedor: VWR International