Saltar a Encabezado
Saltar a Contenido principal
Saltar a Pie de página
Avanzado
Avanzado
SDS
Certificados
Estructura química
Datos del fabricante
0
$0.00
Order Entry
Iniciar sesión
/
Registrarse
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
Mexico
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
ContactUsLinkComponent
SENSOR D/TEMPERATURA
Catálogo # 85007-054
Proveedor:
IKA WORKS, INC. MX
Ampliar imagen
SENSOR D/TEMPERATURA
Catálogo # 85007-054
Proveedor:
IKA WORKS, INC. MX
Número de proveedor:
MX3516800
Frequently Bought Together
VWR® Disposable Serological Pipettes
Proveedor: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Proveedor: BDH
VWR® Disposable Petri Dishes
Proveedor: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Proveedor: VWR International
VWR® Universal Pipette Tips
Proveedor: VWR International