Saltar a Encabezado
Saltar a Contenido principal
Saltar a Pie de página
Avanzado
Avanzado
SDS
Certificados
Estructura química
Datos del fabricante
0
$0.00
Order Entry
Iniciar sesión
/
Registrarse
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Entrada de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Cesta
Mexico
Entrada de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Cesta
ContactUsLinkComponent
JUEGO DE AGUJA 4 PMODLV AC CS4
85003-132
:
EQUIPAR, S.A. DE C.V. MX
JUEGO DE AGUJA 4 PMODLV AC CS4
85003-132
:
EQUIPAR, S.A. DE C.V. MX
:
MXBEL4SETLV302
Frequently Bought Together
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
: VWR International
VWR® Universal Pipette Tips
: VWR International
VWR® Microcentrifuge Tubes, Polypropylene
: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
: BDH
VWR® Disposable Petri Dishes
: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
: VWR International