Eisco® Light Emitting Diodes
Light Emitting Diode (led), Green, pack 10
Catalog # 470230-384
Supplier: EISCO SCIENTIFIC LLC
Número de proveedor #: PH1019B
Jump to:
Product Details & Documents
Diodes for PCB or panel mount.
- Red LED 5 mm standard high quality with diffused lens
- Maximum voltage 3.0 V D.C. PCB or panel mount
- Pack of 10
Labs Red LED 5 mm standard high quality with diffused lens. Maximum voltage 3.0 V D.C. PCB or panel mount. Pack of 10
Especificaciones
- Description:Light Emitting Diode (led), Green, pack 10
Recomendaciones
Las recomendaciones se personalizarán según sus preferencias de compra solo si ha dado su consentimiento activando la opción "Mejorar mi experiencia de compra" en la "página de información personal".
De lo contrario, recibirá recomendaciones genéricas.