Disposable Polyethylene Dropper Pipettes
Dropper pipette, micro tip, 6525410, 5 ml, 114 mm, 5 mm, 3.3 ml
Catalog # 470190-802
Jump to:
Discontinued
El producto ha sido descontinuado. Sin embargo, encontramos productos alternativos similares.
Alternativas
TRANS PIP NO-STERL BULK PK/250 GRAD 5ML Catalog #470225-060
El producto 470225-060 es similar a 470190-802, pero el fabricante y las especificaciones pueden variar.
Product Details & Documents
These polyethylene pipettes are chemically inert.
- For consistent bulb pressure and top circumference
- Disposable
Ensure precisely measured drop reproducibility.
Documents
Especificaciones
- Capacity:5 ml
- Description:Dropper pipette, micro tip, 6525410
- Length:114 mm
- Stem Diameter:5 mm
- Bulb Draw:3.3 ml