Saltar a Encabezado
Saltar a Contenido principal
Saltar a Pie de página
Avanzado
Avanzado
SDS
Certificados
Estructura química
Datos del fabricante
0
$0.00
Order Entry
Iniciar sesión
/
Registrarse
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
Mexico
Ingreso de pedido
Estado del pedido
Su cuenta
Carrito
ContactUsLinkComponent
BOTELLA PLASTICO 4 OZ.#W / CAP
Catálogo # 470094-012
Proveedor:
PLASTIC BOTTLES INC.
Ampliar imagen
BOTELLA PLASTICO 4 OZ.#W / CAP
Catálogo # 470094-012
Proveedor:
PLASTIC BOTTLES INC.
Número de proveedor:
4OZ (13-41
Frequently Bought Together
VWR® Disposable Serological Pipettes
Proveedor: VWR International
VWR® Universal Pipette Tips
Proveedor: VWR International
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
Proveedor: VWR International
VWR® Disposable Petri Dishes
Proveedor: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Proveedor: BDH