Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Linear Spring Scales
VWR® Linear Spring Scales
500 g x 10 g (5 N x 0.1 N)
Catalog # 470148-874
VWR® Linear Spring Scales
Catalog # 470148-874
Supplier:  
VWR® Linear Spring Scales
VWR® Linear Spring Scales
500 g x 10 g (5 N x 0.1 N)
Discontinued
El producto ha sido descontinuado. Sin embargo, encontramos productos alternativos similares.
Alternativas
SPRING SCALE 500GX20G / 5NX0.2N VWR Catalog #470201-020
El producto 470201-020 es similar a 470148-874, pero el fabricante y las especificaciones pueden variar.
SPRING SCALE PULL-TYPE 500G/5N Catalog #470000-124
El producto 470000-124 es similar a 470148-874, pero el fabricante y las especificaciones pueden variar.
Product Details & Documents
Designed for Heavy Duty Student Use
  • Feature easy to read markings
  • Durable for years of regular student use
  • Length: 14 cm
  • Each scale is easily zeroed
Each has a plated steel suspension ring at the top, and a hook at the bottom.
Especificaciones
  • Weighing Capacity:
    500 g x 10 g (5 N x 0.1 N)