Adjustable Bunsen Burners
Gas burner, LPG, 2000 - 3200 BTU/cu. ft.
Catalog # 470148-690
Jump to:
Discontinued
El producto ha sido descontinuado. Sin embargo, encontramos productos alternativos similares.
Alternativas
VWR BURNER BUNSEN ART GAS Catalog #89038-528
El producto 89038-528 es un reemplazo para 470148-690 y tiene el mismo embalaje y especificaciones, pero puede tener una cantidad diferente.
Product Details & Documents
Precise Flame Control.
- Gas Inlet: 5/16" O.D.
- Mixing Tube: 1/2" O.D.
- Height: 63/8"
These are similar to the standard burner, but with a fine pitch needle valve for flame adjustment and aluminum mixing tube with flame stabilizer.
Documents
Avantor Top Rated Guide
Documentación del producto
Especificaciones
- Description:Gas burner
- For:LPG
- BTU Output:2000 - 3200 BTU/cu. ft.