Polypropylene Jars
Polypropylene Jars, 500 ml
Catalog # 470147-474
Número de proveedor #: 421155
Jump to:
Discontinued
El producto ha sido descontinuado. Sin embargo, encontramos productos alternativos similares.
Alternativas
JAR POLYPROPYLENE WHITE 16OZ 89MM Catalog #470178-178
El producto 470178-178 es una alternativa funcional a 470147-474, pero el embalaje, la cantidad, el fabricante y/o las especificaciones pueden variar.
Product Details & Documents
Convenient for Storing and Collecting Lab Supplies and Specimens.
- Supplied with linerless polypropylene screw caps
- Leak-proof
- Autoclavable
Especificaciones
- Capacity:500 ml
- Description:Polypropylene Jars