Wooden Splints
Wooden Splints, 114 mm, 4 mm
Catalog # 470012-768
Jump to:
Discontinued
El producto ha sido descontinuado. Sin embargo, encontramos productos alternativos similares.
Alternativas
SPLINT WOODEN 114X4MM PK 100 Catalog #470104-504
El producto 470104-504 es un reemplazo para 470012-768, pero varía en marca, embalaje o cantidad.
SPLINT WOODEN 114X4MM PK 500 Catalog #470005-838
El producto 470005-838 es un reemplazo para 470012-768, pero varía en marca, embalaje o cantidad.
Product Details & Documents
Wooden splints are used for mixing and applying in a laboratory setting.
Especificaciones
- Description:Wooden Splints
- Height:114 mm
- Width:4 mm