Balls for Physics Experiments
Drilled Aluminum Ball, 19 mm, ¾"
Catalog # 470007-144
Número de proveedor #: ALBL19
Jump to:
Discontinued
El producto ha sido descontinuado. Sin embargo, encontramos productos alternativos similares.
Alternativas
BALL ALUMINUM DRILLED .75IN / 19MM D Catalog #470138-844
El producto 470138-844 es similar a 470007-144, pero el fabricante y las especificaciones pueden variar.
BALL ALUMINUM DRILLED .75IN / 19MM D Catalog #470138-844
El producto 470138-844 es similar a 470007-144, pero el fabricante y las especificaciones pueden variar.
Product Details & Documents
Ideal for Collision and Pendulum Demonstrations
Drilled balls for pendulum bobs or impact experiments.
Especificaciones
- Description:Drilled Aluminum Ball, 19 mm
- Diameter:¾"