Phenolphthalein ACS
Poly bottle, 50 g
Supplier: VWR
: 0376-50G
Jump to:
Product Details & Documents
Sinónimos: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
- CAS Number:77-09-8
- Fórmula:C₂₀H₁₄O₄
- Número MDL:MFCD00005913
- Molecular Weight:318.33 g/mol
- Índice Merck:14,07243
- Punto de fusión:258 - 262 °C
- Punto de fusión:258…262 °C
- Densidad:1.3 g/cm³ (20 °C)
- Temperatura de almacenamiento:Ambient
- EINECS:201-004-7
- REACH:01-2119498295-24
Certificates
Buscar por número de loteEspecificaciones
Resultados de prueba de especificación
- Clarity of Alcohol Solution:Pass
- Visual Transition Interval (pH 8-10):Pass
Especificaciones
- Pack type:Poly bottle
- Size:50 g



