Phenolphthalein ACS
Poly bottle, 100 g
Supplier: VWR
Supplier #: 0376-100G
Jump to:
Product Details & Documents
Sinónimos: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
- CAS Number:77-09-8
- Fórmula:C₂₀H₁₄O₄
- Número MDL:MFCD00005913
- Molecular Weight:318.33 g/mol
- Índice Merck:14,07243
- Punto de fusión:258 - 262 °C
- Punto de fusión:258…262 °C
- Densidad:1.3 g/cm³ (20 °C)
- Temperatura de almacenamiento:Ambient
- EINECS:201-004-7
- REACH:01-2119498295-24
Documents
Certificates
Buscar por número de loteEspecificaciones
Resultados de prueba de especificación
- Clarity of Alcohol Solution:Pass
- Visual Transition Interval (pH 8-10):Pass
Especificaciones
- Pack type:Poly bottle
- Size:100 g
Especificaciones
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



